Brij® 58
Proveedor: G Biosciences
Sinónimos: Polyoxyethylene (20) cetyl ether, Polyethylene glycol hexadecyl ether
786-522 786-352
786-522EA 329 EUR
786-522 786-352
Brij® 58
Brij® 58
Formula: C₅₆H₁₁₄O₂₁
Número MDL: MFCD00080892
Núm. CAS: 9004-95-9
EINECS: 500-014-1