BRIJ® 35 10% aqueous solution, Proteomics grade
Proveedor: G Biosciences
Atención
Sinónimos: Brij® L23
DG003 DG004
DG003EA 337 EUR
DG003 DG004
BRIJ® 35 10% aqueous solution, Proteomics grade
Brij® 35
Formula: C₅₈H₁₁₈O₂₄
MW: 1199.56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00080891
Núm. CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6