Sodio hidróxido 0.25 mol/l, EMPROVE® EXPERT para producción biofarmacéutica, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atención
Sinónimos: Caustic soda
1.00233.9950 1.00233.9025
1.00233.9950EA 0 EUR
1.00233.9950 1.00233.9025
Sodio hidróxido 0.25 mol/l, EMPROVE® EXPERT para producción biofarmacéutica, SAFC®
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: ∼105 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II