Ciclohexano, LiChrosolv® para HPLC, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02827.1000 1.02827.2500
1.02827.1000EA 154 EUR
1.02827.1000 1.02827.2500
Ciclohexano, LiChrosolv® para HPLC, Supelco®
Ciclohexano
Formula: C₆H₁₂
Pto. Ebullición: 81 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 7 °C
Densidad: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003814
Núm. CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM