BRIJ® 35 30% en solución acuosa, Millipore®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01894.0100 1.01894.1000
1.01894.0100EA 39.9 EUR
1.01894.0100 1.01894.1000
BRIJ® 35 30% en solución acuosa, Millipore®
Brij® 35
Formula: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Número MDL: MFCD00080891
Núm. CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6