Ácido TAPS, Millipore®
Proveedor: Merck
Sinónimos: 3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08320.0025 1.08320.0250
1.08320.0025EA 65.2 EUR
1.08320.0025 1.08320.0250
Ácido TAPS, Millipore®
TAPS (Ácido 3-(tris(hidroximetil)metilamino)propano-1-sulfonico)
Formula: C₇H₁₇NO₆S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007538
Núm. CAS: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1