Sodio hidróxido 20%, EMPROVE® EXPERT para producción biofarmacéutica low iron
Proveedor: Merck
Peligro
4.80005.9916 4.80005.9200
4.80005.9916EA 0 EUR
4.80005.9916 4.80005.9200
Sodio hidróxido 20%, EMPROVE® EXPERT para producción biofarmacéutica low iron
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 9…10 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II