Ácido clorhídrico 2 mol/l (2 N), SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atención
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
4.80934.1000 4.80934.9025
4.80934.1000EA 122 EUR
4.80934.1000 4.80934.9025
Ácido clorhídrico 2 mol/l (2 N), SAFC®
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II