Etil vinil éter estabilizado, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Estabilización: estabilizado con hidróxido de potasio
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01391.0100 8.01391.1000 8.01391.2500 8.01391.9040
8.01391.0100EA 41.6 EUR
8.01391.0100 8.01391.1000 8.01391.2500 8.01391.9040
Etil vinil éter estabilizado, Sigma-Aldrich®
Etil vinil éter
Formula: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009248
Núm. CAS: 109-92-2
EINECS: 203-718-4
UN: 1302
ADR: 3 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 8.3 g/l (15 °C)
Melting Point -115 °C
Molar Mass 72.11 g/mol
Boiling Point 36 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 560 hPa (20 °C)
Flash Point -45 °C
Refractive Index 1.3757 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 12.0 %(V)
Density 0.75 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 178 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid