Adipato de bis(2-etilhexilo), Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Di-(2-ethylhexyl) adipate, Bis(2-ethylhexyl) hexanedioate, Dioctyl Adipate, Diisooctyl adipate, Bis(2-ethylhexyl) adipate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01453.0100 8.01453.1000 8.01453.9050 8.01453.9025
8.01453.0100EA 25.8 EUR
8.01453.0100 8.01453.1000 8.01453.9050 8.01453.9025
Adipato de bis(2-etilhexilo), Sigma-Aldrich®
Adipato de bis(2-etilhexilo)
Formula: C₂₂H₄₂O₄
MW: 370.57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009496
Núm. CAS: 103-23-1
EINECS: 203-090-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility  - 0.0001 g/l (20 °C)
Melting Point -68 - -66 °C
Molar Mass 370.57 g/mol
Boiling Point 247 - 252 °C (27 hPa)
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (20 °C)
Flash Point 195 °C
Refractive Index 1.447 (20 °C, 589 nm)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 350 °C DIN 51794