Cloruro de 2-cloroetildimetilamonio, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: N-(2-Chloroethyl)-N,N-Dimethylammonium Chloride, 2-Dimethylaminoethyl chloride hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02448.0005 8.02448.0250 8.02448.1000
8.02448.0005EA 24.9 EUR
8.02448.0005 8.02448.0250 8.02448.1000
Cloruro de 2-cloroetildimetilamonio, Sigma-Aldrich®
Cloruro de 2-cloroetildimetilamonio
Formula: C₄H₁₁Cl₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012516
Núm. CAS: 4584-46-7
EINECS: 224-970-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2000 g/l (20 °C)
Melting Point 205 - 208 °C
Molar Mass 144.04 g/mol
Ignition Point 220 °C