Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04174.0001 8.04174.0005 8.04174.8500
8.04174.0001EA 130 EUR
8.04174.0001 8.04174.0005 8.04174.8500
Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II)
Formula: C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009593
Núm. CAS: 13965-03-2
EINECS: 237-744-2
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 701.91 g/mol