Sacarina sódica dihidrato, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Sodium 3-oxo-3H-benzo[d]isothiazol-2-ide 1,1-dioxide dihydrate, Sodium Saccharin, Dihydrate, Saccharin sodium salt, o-sulphobenzimide sodium salt dihydrate, Saccharin Sodium Salt Dihydrate, o-Benzoic sulphimide sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14114.0100 8.14114.1000
8.14114.0100EA 41.3 EUR
8.14114.0100 8.14114.1000
Sacarina sódica dihidrato, Sigma-Aldrich®
Sacarina sódica dihidrato
Formula: C₇H₅NNaO₃S·2H₂O
Número MDL: MFCD00151213
Núm. CAS: 6155-57-3
EINECS: 204-886-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Molar Mass 241.19 g/mol
Bulk Density 600 - 800 kg/m3
Flash Point 200 °C
pH 6.0 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)