Brij® 58 estabilizado, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14727.0250 8.14727.1000
8.14727.0250EA 45.6 EUR
8.14727.0250 8.14727.1000
Brij® 58 estabilizado, Sigma-Aldrich®
Brij® 58
Formula: C₅₆H₁₁₄O₂₁
Número MDL: MFCD00080892
Núm. CAS: 9004-95-9
EINECS: 500-014-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 38 - 42 °C
Flash Point 149 °C
Density 1 g/cm3