Diisodecilo ftalato, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: DIDP, Phthalic acid diisodecyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14732.0100 8.14732.1000
8.14732.0100EA 31.4 EUR
8.14732.0100 8.14732.1000
Diisodecilo ftalato, Sigma-Aldrich®
Diisodecilo ftalato
Formula: C₂₈H₄₆O₄
MW: 446.67 g/mol
Número MDL: MFCD00048389
Núm. CAS: 26761-40-0
EINECS: 247-977-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.00028 g/l (24 °C)
Melting Point -50 °C
Molar Mass 446.66 g/mol
Boiling Point 250 - 267 °C (7 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 240 °C
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 380 °C