Terpineol, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14759.1000
8.14759.2500
8.14759.1000EA
74.9
EUR
8.14759.1000
8.14759.2500
Terpineol, Sigma-Aldrich®
Terpineol
Formula:
C₁₀H₁₈O MW: 154,25 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00166983 Núm. CAS: 8000-41-7 EINECS: 232-268-1 |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) insoluble |
Molar Mass | 154.25 g/mol |
Boiling Point | 214 - 217 °C |
Vapor Pressure | 0.24 hPa (20 °C) |
Flash Point | 91 °C |
Density | 0.930 - 0.935 g/cm3 (20 °C) |