Sacarina sódica dihidrato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos:
Sodium 3-oxo-3H-benzo[d]isothiazol-2-ide 1,1-dioxide dihydrate, Sodium Saccharin, Dihydrate, Saccharin sodium salt, o-sulphobenzimide sodium salt dihydrate, Saccharin Sodium Salt Dihydrate, o-Benzoic sulphimide sodium salt
8.17042.1000
8.17042.9025
8.17042.5000
8.17042.1000EA
450
EUR
8.17042.1000
8.17042.9025
8.17042.5000
Sacarina sódica dihidrato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
Sacarina sódica dihidrato
Formula:
C₇H₅NNaO₃S·2H₂O MW: 242,21 g/mol |
Número MDL:
MFCD00151213 Núm. CAS: 6155-57-3 EINECS: 204-886-1 |