Etanolato de magnesio, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Magnesium ethoxide, Magnesium ethylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18894.0100 8.18894.0500
8.18894.0100EA 90.6 EUR
8.18894.0100 8.18894.0500
Etanolato de magnesio, Sigma-Aldrich®
Etanolato de magnesio
Formula: C₄H₁₀MgO₂
MW: 114.43 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009060
Núm. CAS: 2414-98-4
EINECS: 219-323-5
UN: 3205
ADR: 4.2 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 114.43 g/mol
Bulk Density 480 kg/m3
Ignition Point 70 °C