Sacarina, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: o-Sulphobenzimide, o-Benzoic sulphimide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20128.0250 8.20128.1000 8.20128.9030 8.20128.5000
8.20128.0250EA 63.8 EUR
8.20128.0250 8.20128.1000 8.20128.9030 8.20128.5000
Sacarina, Sigma-Aldrich®
Sacarina
Formula: C₇H₅NO₃S
MW: 183,19 g/mol
Número MDL: MFCD00005866
Núm. CAS: 81-07-2
EINECS: 201-321-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 228 - 230 °C
Molar Mass 183.18 g/mol