Di(acetato) de dibutilestaño, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Di-n-butyltin diacetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20386.0100 8.20386.9010
8.20386.0100EA 91.3 EUR
8.20386.0100 8.20386.9010
Di(acetato) de dibutilestaño, Sigma-Aldrich®
Di(acetato) de dibutilestaño
Formula: C₁₂H₂₄O₄Sn
MW: 351,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008697
Núm. CAS: 1067-33-0
EINECS: 213-928-8
UN: 2788
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.006 g/l (20°C)
Melting Point 12 °C
Boiling Point 142 - 145 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 1.7 hPa (25 °C)
Flash Point 143 °C
Density 1.30 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 200 °C