(S)-(-)-p-Ment-1-en-8-ol, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: (S)-2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21078.0005 8.21078.0250 8.21078.1000
8.21078.0005EA 34.9 EUR
8.21078.0005 8.21078.0250 8.21078.1000
(S)-(-)-p-Ment-1-en-8-ol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-p-Ment-1-en-8-ol
Formula: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25
Número MDL: MFCD00075926
Núm. CAS: 10482-56-1
EINECS: 202-680-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 32 - 34 °C
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 215 - 217 °C (1013 hPa)
Flash Point 90 °C
Refractive Index 1.4813 (20 °C, 589 nm)
Density 0.935 g/cm3 (20 °C)