Ácido oxálico 0.1 mol/l (0.2 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
88050.410 88050.440
PRLS88050.410EA 0 EUR
PRLS88050.410 PRLS88050.440
Ácido oxálico 0.1 mol/l (0.2 N) en solución acuosa
Ácido oxálico
Formula: C₂H₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002573
Núm. CAS: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III