Ácido clorhídrico 3 mol/l (3 N)

Proveedor: PROLABO CMP
Atención

Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

MC309381.1000 MC309381.2500 MC309381.9010 MC309381.5000
PRLSMC309381.1000EA 0 EUR
PRLSMC309381.1000 PRLSMC309381.2500 PRLSMC309381.9010 PRLSMC309381.5000
Ácido clorhídrico 3 mol/l (3 N)
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Densidad: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR