Ciclohexano ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
23223.290EA 53.9 EUR
23223.290 23223.324 23223.368 23223.461 23223.552
Ciclohexano ≥99%, GPR RECTAPUR®
Ciclohexano
Formula: C₆H₁₂
Pto. Ebullición: 81 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 7 °C
Densidad: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003814
Núm. CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
IR: 01-2119463273-41
Índice Merck: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Substances coloured by H2SO4 Passes test
Boiling point 79 - 81 °C
Density (20/4) 0.778 - 0.779
Free acidity Max. 0.0002 meq/g
Solidification point 5.5 - 6.5 °C
Evaporation residue Max. 50 ppm