Ciclohexano 99,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
23224.293EA 78.5 EUR
23224.293 23224.327 23224.362 23224.464 23224.550
Ciclohexano 99,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Ciclohexano
Formula: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Pto. Ebullición: 81
Pto. de fusión: 7
Densidad: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003814
Núm. CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
IR: 01-2119463273-41
Índice Merck: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
IR Spectrum Passes test
Readily carbonisable substances Passes test
Boiling point 79 - 81 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.778 - 0.779
Density (20/20) 0.779 - 0.780
Free acidity Max. 0.0003 meq/g
Solidification point 5.5 - 6.5 °C
Substances coloured by H2SO4 Max. 60 APHA
Benzene Max. 100 ppm
Cyclohexene Max. 100 ppm
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 100 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.1 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0,06 ppm
Na (Sodium) Max. 1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test