Ciclohexano ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83629.320EA 254 EUR
83629.320 83629.290
Ciclohexano ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Ciclohexano
Formula: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Pto. Ebullición: 81
Pto. de fusión: 7
Densidad: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003814
Núm. CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
IR: 01-2119463273-41
Índice Merck: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (GC) Min. 99,50 %
Agua Max. 0,0100 %
Residuo no volátil Max. 0,0005 %
Acidez Max. 0,0005 meq/g
Alcalinidad Max. 0,0002 meq/g
Transmitancia (230 nm) Min. 75,0 %
Transmitancia (240 nm) Min. 80,0 %
Transmitancia (250 nm) Min. 98,0 %