Diisodecilo ftalato, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: DIDP, Phthalic acid diisodecyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
80135-10ML 80135-50ML
80135-10MLEA 48.9 EUR
80135-10ML 80135-50ML
Diisodecilo ftalato, Supelco®
Diisodecilo ftalato
Formula: C₂₈H₄₆O₄
MW: 446.67 g/mol
Número MDL: MFCD00048389
Núm. CAS: 26761-40-0
EINECS: 247-977-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b1b19fbba6f469fa073ae4f64ce8de05bcd01b6&vid=3e0c742e35db6f7b1fcbd681ca79c4d44d788e97&prid=web&clid=SAPDAM