Ciclohexano ≥99.5%, PESTINORM® para análisis de residuos de pesticidas
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83658.320EA
202
EUR
83658.320
83658.290
83658.400
Ciclohexano ≥99.5%, PESTINORM® para análisis de residuos de pesticidas
Ciclohexano
Formula:
C₆H₁₂ Pto. Ebullición: 81 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 7 °C Densidad: 0,7785 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –18 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003814 Núm. CAS: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3,II IR: 01-2119463273-41 Índice Merck: 13,02752 |
|
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) | Min. 99,5 % |
Residuo de evaporación | Max. 5 ppm |
Agua | Max. 0,02 % |
Análisis de pesticidas (Lindano/ECD) | Max. 5 ng/l |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |