Adipato de bis(2-etilhexilo) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Di-(2-ethylhexyl) adipate, Bis(2-ethylhexyl) hexanedioate, Dioctyl Adipate, Diisooctyl adipate, Bis(2-ethylhexyl) adipate
A0163-25ML A0163-500ML
TCIAA0163-25MLEA 17 EUR
TCIAA0163-25ML TCIAA0163-500ML
Adipato de bis(2-etilhexilo) ≥98.0% (por GC)
Adipato de bis(2-etilhexilo)
Formula: C₂₂H₄₂O₄
MW: 370.57 g/mol
Pto. de inflamación: 205°C
Número MDL: MFCD00009496
Núm. CAS: 103-23-1
EINECS: 203-090-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c23eff29cad10afea927708106924fb3669ce233&vid=c23eff29cad10afea927708106924fb3669ce233&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %