3-Amino-2-cloro-4-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine, 3-Amino-2-chloro-4-picoline, 2-Chloro-4-methylpyridin-3-amine
A1855-25G A1855-5G
TCIAA1855-25GEA 135 EUR
TCIAA1855-25G TCIAA1855-5G
3-Amino-2-cloro-4-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Amino-2-cloro-4-metilpiridina
Formula: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Número MDL: MFCD00673152
Núm. CAS: 133627-45-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f2f9582d01e61b09e9d145d238c5a70f5217100&vid=2f2f9582d01e61b09e9d145d238c5a70f5217100&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C