3-Picolil bromuro bromhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
B2170-25G B2170-5G
TCIAB2170-25GEA 498 EUR
TCIAB2170-25G TCIAB2170-5G
3-Picolil bromuro bromhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Picolil bromuro bromhidrato
Formula: C₆H₇Br₂N
MW: 252,94 g/mol
Número MDL: MFCD01321314
Núm. CAS: 4916-55-6
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38bd1e1efc454250b0c0e3d23e2465775cdeb4f5&vid=38bd1e1efc454250b0c0e3d23e2465775cdeb4f5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %