1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,2-Benzisothiazol-3-one
B2430.0025 B2430-25G B2430-500G B2430-100G
TCIAB2430.0025EA 0 EUR
TCIAB2430.0025 TCIAB2430-25G TCIAB2430-500G TCIAB2430-100G
1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona ≥98.0% (por GC)
1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona
Formula: C₇H₅NOS
MW: 151,19 g/mol
Número MDL: MFCD00044001
Núm. CAS: 2634-33-5
EINECS: 220-120-9
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8e06cab13526228768a902cc024e781a2164a14&vid=d8e06cab13526228768a902cc024e781a2164a14&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 160.0 deg-C