Anhídrido 4-cloroftalico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1328-25G C1328-5G
TCIAC1328-25GEA 321 EUR
TCIAC1328-25G TCIAC1328-5G
Anhídrido 4-cloroftalico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Anhídrido 4-cloroftalico
Formula: C₈H₃ClO₃
Pto. Ebullición: 290°C
Número MDL: MFCD00152354
Núm. CAS: 118-45-6
EINECS: 204-251-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1483f3ce88b2f70d4559421d62de02a51a9cb4d0&vid=1483f3ce88b2f70d4559421d62de02a51a9cb4d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 100.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency