cis-2,6-Dimetilpiperazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2360-25G D2360-500G
TCIAD2360-25GEA 44 EUR
TCIAD2360-25G TCIAD2360-500G
cis-2,6-Dimetilpiperazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
cis-2,6-Dimetilpiperazina
Formula: C₆H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 160°C
Número MDL: MFCD07772435
Núm. CAS: 21655-48-1
EINECS: 203-588-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=864c7a4ed071d344483a57b5a85a7c8236d8db55&vid=864c7a4ed071d344483a57b5a85a7c8236d8db55&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 115.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency