Ácido 4-formil-fenil-borónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Boronobenzaldehyde, 4-Formylbenzeneboronic acid, (4-Formylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-formylphenyl)borane
F0446-1G F0446-5G
TCIAF0446-1GEA 24 EUR
TCIAF0446-1G TCIAF0446-5G
Ácido 4-formil-fenil-borónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 4-formil-fenil-borónico
Formula: C₇H₇BO₃
MW: 149.94 g/mol
Número MDL: MFCD00151823
Núm. CAS: 87199-17-5
EINECS: 438-670-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ea94e9f9686e508623cf0d47dec670dc9e32f93&vid=1ea94e9f9686e508623cf0d47dec670dc9e32f93&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 and le 114.0 %