4-Propenilveratrol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1103-25ML P1103-500ML
TCIAP1103-25MLEA 21 EUR
TCIAP1103-25ML TCIAP1103-500ML
4-Propenilveratrol ≥98.0% (por GC)
4-Propenilveratrol
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 264°C
Densidad: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 100°C
Número MDL: MFCD00009282
Núm. CAS: 93-16-3
EINECS: 202-224-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b7ed93b7d83f99a0868de7c5eaa0299e8867c3c&vid=0b7ed93b7d83f99a0868de7c5eaa0299e8867c3c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)