Ciclohexano, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hexahydrobenzene, Hexamethylene
MQ100
28920-10ML
28920-5ML
28920-10MLEA
125
EUR
28920-10ML
28920-5ML
Ciclohexano, Supelco®
Ciclohexano
Formula:
C₆H₁₂ MW: 84.16 g/mol Pto. Ebullición: 81 Pto. de fusión: 7 Densidad: 0.7785 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –18 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003814 Núm. CAS: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3 II Índice Merck: 13,02752 |