Ciclopentano 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Pentamethylene
A14697.0F
A14697.AE
A14697.AP
A14697.0FEA
389
EUR
A14697.0F
A14697.AE
A14697.AP
Ciclopentano 95%
Ciclopentano
Purity: 95%
CAS No.: 287-92-3
Molecular Formula: C5H10
Formula Weight: 70.14
Flash Point: -37°(-34°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.748
Refractive Index: 1.4060
Appearance: Colourless
Odour: Petrol-like
Melting Point: -95°
Boiling Point: 47-49°
Beilstein Reference: 1900195
Merck Reference: 14,2741
UN No.: 1146
MDL No.: MFCD00001356
Formula:
C₅H₁₀ Pto. Ebullición: 47…49 °C Pto. de fusión: –95 °C Densidad: 0,748 Pto. de inflamación: –37 °C (–34 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001356 Núm. CAS: 287-92-3 EINECS: 206-016-6 UN: 1146 ADR: 3,II Índice Merck: 14,2741 |