Ciclopentano, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
29680-10ML 29680-5ML
29680-10MLEA 81.3 EUR
29680-10ML 29680-5ML
Ciclopentano, Supelco®
Ciclopentano
Formula: C₅H₁₀
Pto. Ebullición: 49 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –93,3 °C
Densidad: 0,746 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001356
Núm. CAS: 287-92-3
EINECS: 206-016-6
UN: 1146
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,02769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=352021851b7701a448c5b11d43e94d925d03f802&prid=web&clid=SAPDAM