1-Etinilciclohexanol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
119101000 119105000 119100025
ACRO119101000EA 62.4 EUR
ACRO119101000 ACRO119105000 ACRO119100025
1-Etinilciclohexanol 99+%
1-Etinilciclohexanol
Formula: C₈H₁₂O
Pto. Ebullición: 180 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 30…32 °C
Densidad: 0,9763 g/cm³
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003858
Núm. CAS: 78-27-3
EINECS: 241-385-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %