(2-Bromoetil)ciclohexano ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Cyclohexylethyl bromide, 1-Bromo-2-cyclohexylethane
L09466.14
L09466.06
L09466.03
L09466.14EA
299
EUR
L09466.14
L09466.06
L09466.03
(2-Bromoetil)ciclohexano ≥99%
(2-Bromoetil)ciclohexano
Purity: 99%
CAS No.: 1647-26-3
Molecular Formula: C8H15Br
Formula Weight: 191.12
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4900
Boiling Point: 70-71°/6mm
Beilstein Reference: 1919816
MDL No.: MFCD00019398
Formula:
C₈H₁₅Br MW: 191,11 g/mol Pto. Ebullición: 70…71 °C (6 mmHg) Densidad: 1,221 Pto. de inflamación: 96 °C (204 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00019398 Núm. CAS: 1647-26-3 EINECS: 216-712-1 |