Ciclobutilmetilo bromuro 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Cyclobutyl methyl bromide
367640050 367640250 367641000
ACRO367640050EA 68.3 EUR
ACRO367640050 ACRO367640250 ACRO367641000
Ciclobutilmetilo bromuro 99%
Ciclobutilmetilo bromuro
Formula: C₅H₉Br
MW: 149,03 g/mol
Pto. Ebullición: 145…148 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,339 g/cm³
Pto. de inflamación: 27 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040960
Núm. CAS: 17247-58-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %