Bromometil-ciclohexano 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
111350050 111350250 111351000
ACRO111350050EA 31.7 EUR
ACRO111350050 ACRO111350250 ACRO111351000
Bromometil-ciclohexano 96%
Bromometil-ciclohexano
Formula: C₇H₁₃Br
Pto. Ebullición: 76…77 °C (26 mmHg)
Densidad: 1,28 g/cm³
Pto. de inflamación: 57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001509
Núm. CAS: 2550-36-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %