Bromometil-ciclohexano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L11343.14
L11343.06
L11343.14EA
98.4
EUR
L11343.14
L11343.06
Bromometil-ciclohexano ≥98%
Bromometil-ciclohexano
Purity: 98%
CAS No.: 2550-36-9
Molecular Formula: C7H13Br
Formula Weight: 177.09
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4935
Boiling Point: 99-100°/40mm
Beilstein Reference: 635738
MDL No.: MFCD00001509
Formula:
C₇H₁₃Br Pto. Ebullición: 99…100 °C (40 mmHg) Densidad: 1,269 Pto. de inflamación: 68 °C (154 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001509 Núm. CAS: 2550-36-9 UN: 1993 ADR: 3,III |