(Bromometil)ciclopropano 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
221810010 221810050 221810250
ACRO221810010EA 97.9 EUR
ACRO221810010 ACRO221810050 ACRO221810250
(Bromometil)ciclopropano 96%
(Bromometil)ciclopropano
Formula: C₄H₇Br
Pto. Ebullición: 101…108 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,38 g/cm³
Pto. de inflamación: 41 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001306
Núm. CAS: 7051-34-5
EINECS: 230-331-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥95 %
Specific gravity (20°C) 1.385 to 1.415