2,4,4-Trimetilciclopentanona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20425.03
B20425.06
B20425.03EA
39.1
EUR
B20425.03
B20425.06
2,4,4-Trimetilciclopentanona ≥98%
2,4,4-Trimetilciclopentanona
Purity: 98%
CAS No.: 4694-12-6
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 43°(110°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 159-161°
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00019313
Formula:
C₈H₁₄O Pto. Ebullición: 159…161 °C Pto. de fusión: –25,6 °C Densidad: 0,877 Pto. de inflamación: 43 °C (110 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00019313 Núm. CAS: 4694-12-6 EINECS: 225-155-3 UN: 1224 ADR: 3,III |