2-Metilciclopentanona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
247660050 247660250
ACRO247660050EA 124 EUR
ACRO247660050 ACRO247660250
2-Metilciclopentanona 99%
2-Metilciclopentanona
Formula: C₆H₁₀O
Pto. Ebullición: 139…140 °C
Pto. de fusión: -75 °C
Densidad: 0,91 g/cm³
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001414
Núm. CAS: 1120-72-5
EINECS: 214-318-4
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %