3,3,5,5-Tetrametilciclohexanona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
138390100
138390500
ACRO138390100EA
91.3
EUR
ACRO138390100
ACRO138390500
3,3,5,5-Tetrametilciclohexanona 98%
3,3,5,5-Tetrametilciclohexanona
Formula:
C₁₀H₁₈O Pto. Ebullición: 200…203 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 11…12 °C Densidad: 0,8954 g/cm³ Pto. de inflamación: 73 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001640 Núm. CAS: 14376-79-5 EINECS: 238-350-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...