4-terc-Pentilciclohexanona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(tert-Pentyl)cyclohexanone, 4-tert-Amylcyclohexanone
A12832.18
A12832.30
A12832.18EA
72.7
EUR
A12832.18
A12832.30
4-terc-Pentilciclohexanona ≥97%
4-terc-Pentilciclohexanona
Purity: 97%
CAS No.: 16587-71-6
Molecular Formula: C11H20O
Formula Weight: 168.28
Refractive Index: 1.4690
Boiling Point: 124-125°/16mm
MDL No.: MFCD00013798
Formula:
C₁₁H₂₀O Pto. Ebullición: 124…125 °C (16 mmHg) Pto. de fusión: 96 °C Densidad: 0,92 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013798 Núm. CAS: 16587-71-6 EINECS: 240-642-0 |