4-terc-Butilciclohexanona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
107911000 107915000 107910250
ACRO107911000EA 73 EUR
ACRO107911000 ACRO107915000 ACRO107910250
4-terc-Butilciclohexanona 99%
4-terc-Butilciclohexanona
Formula: C₁₀H₁₈O
Pto. Ebullición: 113…116 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 48…51 °C
Densidad: 0,893 g/cm³ (50 °C)
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001642
Núm. CAS: 98-53-3
EINECS: 202-678-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥98.5 %
Water ≤1.0 % (K.F.)
Anticaking agent 0.5 % (SiO2)